Learn More
Kartell™ Embudo de polipropileno transparente para polvo
BIOPHARMA
Manufactured with polypropylene for strength and durability. Kartell™ Transparent Polypropylene Powder Funnels are designed to funnel large quantities of powders or other solid or liquid materials without flow rate restrictions, powder segregation or bridging.
Marca:  Kartell™ 0016900
27.59 EUR hasta el 2025-12-20
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "24125" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12563237
  • 43.70€ / paquete de 10
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 60° angled sides
  • External ribbing avoids pressure lock
  • Can be used with liquids
  • Autoclavable