Learn More
Kartell™ Embudo de polipropileno transparente para polvo
Descripción
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad. Los embudos de polipropileno transparente para polvo Kartell™ se han diseñado para canalizar grandes cantidades de polvos o de otros materiales sólidos o líquidos sin restricciones de caudal, segregación o acumulación de polvos.
- Lados con ángulo de 60°
- La acanaladura externa evita el bloqueo por presión
- Puede utilizarse con líquidos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 120 mm |
| Capacidad (métrico) | 360 ml |
| Diámetro del tubo (métrico) | 30 mm |
| Material | Polipropileno |
| Ángulo | 60° |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Puede utilizarse con líquidos |
| Longitud del tubo (métrico) | 27 mm |