Learn More
Vitlab™ Embudo grande de polipropileno transparente
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12500 ml
3200 ml
Diámetro del área superior (métrico):
250 mm
350 mm
Diámetro del tubo (métrico):
30 mm
35 mm
Altura (métrico):
260 mm
440 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Descripción
- Flujo rápido gracias al ángulo pronunciado de 60°
- Asa para colgar (el tamaño de 12500ml no tiene asa)
- Adecuado para productos alimenticios
- Accesorios disponibles:
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 250 mm |
| Capacidad (métrico) | 3200 ml |
| Diámetro del tubo (métrico) | 30 mm |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 260 mm |
| Ángulo | 60° |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para llenado de grandes cantidades de líquidos |
| Cantidad | 6/paq. |