Learn More
BRAND™ Pipetas de medición de clase AS tipo 3 Blaubrand™ Eterna™ AR-GLAS™
Código de producto. p-8000641 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,1 ml
Tolerancia:
±0,006 ml
±0,007 ml
±0,010 ml
±0,030 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,070 ml
±0,10 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 12005312
Marca: BRAND™ 28405
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio sodocálcico AR-GLAS™, este tipo 3 de pipeta de medición de clase AS incluye graduaciones con marcado DE-M y están calibradas para una administración total.
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™.
  • Tipo 3 (cero en la parte superior)
  • Graduaciones de marcado DE-M
  • Calibradas para administrar (TD, Ex.)
  • Se suministran con número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje
  • Certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS previa solicitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 835
Material AR-GLAS™
Graduado Sí
Graduaciones 0,01 mL
Tolerancia ±0,006 ml
Volumen (métrico) 0,5 ml