Learn More
BRAND™ Pipetas de medición de clase AS tipo 3 Blaubrand™ Eterna™ AR-GLAS™
Código de producto. 11868331 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,1 ml
Tolerancia:
±0,006 ml
±0,007 ml
±0,010 ml
±0,030 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,070 ml
±0,10 ml
Unit Size:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Product Code. Volumen (métrico) Graduaciones Tolerancia unitSize
11868331 5 ml 0,05 mL ±0,030 ml paquete de 12
12005312 0,5 ml 0,01 mL ±0,006 ml 12 PCS
11803980 5 ml 0,1 ml ±0,03 ml paquete de 12
11833920 1 ml 0,1 ml ±0,007 ml paquete de 12
12068359 2 ml 0,02 mL ±0,010 ml paquete de 12
11843920 10 ml 0,1 ml ±0,05 ml 12 PCS
11813980 20 ml 0,1 ml ±0,10 ml paquete de 6
10290021 1 ml 0,01 mL ±0,007 ml paquete de 12
10603561 2 ml 0,02 mL ±0,070 ml paquete de 12
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11868331
Brand: BRAND™ 28411
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricado con vidrio sodocálcico AR-GLAS™, este tipo 3 de pipeta de medición de clase AS incluye graduaciones con marcado DE-M y están calibradas para una administración total.
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™.
  • Tipo 3 (cero en la parte superior)
  • Graduaciones de marcado DE-M
  • Calibradas para administrar (TD, Ex.)
  • Se suministran con número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje
  • Certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS previa solicitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 835
Material AR-GLAS™
Graduado Sí
Graduaciones 0,05 mL
Incluye Tapón de algodón
Tolerancia ±0,030 ml
Volumen (métrico) 5 ml