Learn More
Vitlab™ Embudo de polipropileno transparente
Código de producto. 10622811
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
14 ml
32 ml
88 ml
222 ml
342 ml
817 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
24 PCS
cada uno
paquete de 12
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10622811 222 ml cada uno
11827960 14 ml 24 PCS
12724098 222 ml paquete de 12
11817960 32 ml 24 PCS
10608972 342 ml paquete de 12
10058540 817 ml 1 PCS
10783923 817 ml paquete de 12
10242261 88 ml 1 PCS
8 options
Código de producto. 10622811
Marca: Vitlab™ 41494
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos embudos para una amplia variedad de aplicaciones de embotellado y decantación en el sector alimentario. Los embudos de polipropileno transparentes VITLAB™ disponen de un práctico mango con asa para colgar. Ideales para polvos y líquidos.
  • Embudo de polipropileno transparente
  • Flujo rápido gracias al ángulo pronunciado de 60°
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 100 mm
Capacidad (métrico) 222 ml
Diámetro del tubo (métrico) 8 mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) 155 mm
Ángulo 60°
Esterilizables en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para el contacto con alimentos
Longitud del tubo (métrico) 77 mm