Learn More
Vitlab™ Embudo de polipropileno transparente
Click to view available options
Capacidad (métrico):
14 ml
32 ml
88 ml
222 ml
342 ml
817 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
24 PCS
cada uno
paquete de 12
Descripción
- Embudo de polipropileno transparente
- Flujo rápido gracias al ángulo pronunciado de 60°
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 150 mm |
| Capacidad (métrico) | 817 ml |
| Diámetro del tubo (métrico) | 15 mm |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 220 mm |
| Ángulo | 60° |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para el contacto con alimentos |
| Longitud del tubo (métrico) | 95 mm |