Learn More
Gilac™ Caja sellada de polipropileno transparente
Código de producto. 11794905
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11794905 1,2 L cada uno
1 options
Código de producto. 11794905
Marca: Gilac™ G602120
La caja sellada de polipropileno transparente Gilac™ conserva los sabores y protege frente a los olores exteriores.
  • Contenido visible y reconocible
  • Tapa hermética y flexible
  • Apto para lavavajillas
  • Sin BPA
Especificaciones
Capacidad (imperial) 40.6 oz.
Capacidad (métrico) 1,2 L
Certificaciones/conformidad Conformidad con el contacto con alimentos
Color del tapón Blanco
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Tapa hermética
Color Transparente
Material Polipropileno
Forma Rectangulares
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de alimentos
Tipo de producto Archivador de portaobjetos Shandon
Cantidad 1 unidad
Modelo Stackable
Intervalo de temperatura (imperial) -4°F to +194°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +90 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 215 x 110 x 75 mm
Longitud (métrico) 215 mm
Longitud (imperial) 8.5 in.
Anchura (métrico) 110 mm
Anchura (imperial) 4.3 in.
Altura (métrico) 75 mm
Altura (imperial) 3 in.
Peso (imperial) 4.6 oz.
Peso (métrico) 0,13 kg