Learn More
Vitlab™ Vaso de precipitados de polipropileno transparente
Código de producto. 10523822
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 10523822
Marca: Vitlab™ 441081
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos vasos de precipitados de polipropileno para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Los vasos de precipitados de polipropileno transparente VITLAB™ disponen de un mango de agarre fácil y estable, así como de una escala grabada de color azul de fácil lectura.
  • Vaso de precipitados de polipropileno muy transparente
  • Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
  • Esterilizable en autoclave a 121 ° C (2 bar), conforme a DIN EN 285
  • Para la esterilización en autoclave, recomendamos el modelo 440941 con graduaciones elevadas
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 91 mm
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 133 mm