Learn More
Vitlab™ Vaso de precipitados de polipropileno transparente
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 6
Descripción
- Vaso de precipitados de polipropileno muy transparente
- Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
- Esterilizable en autoclave a 121 ° C (2 bar), conforme a DIN EN 285
- Para la esterilización en autoclave, recomendamos el modelo 440941 con graduaciones elevadas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 91 mm |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 133 mm |