Learn More
Vitlab™ Vaso de precipitados de polipropileno transparente
Código de producto. 10129110
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 10129110
Marca: Vitlab™ 440941
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos vasos de precipitados de polipropileno para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Los vasos de precipitados de polipropileno transparente VITLAB™ disponen de un mango de agarre fácil y estable, así como de una escala grabada de color azul de fácil lectura.
  • Vaso de precipitados de polipropileno muy transparente
  • Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
  • Esterilizable en autoclave a 121 ° C (2 bar), conforme a DIN EN 285
  • Para la esterilización en autoclave, recomendamos el modelo 440941 con graduaciones elevadas
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 70 mm
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 120 mm