Learn More
Deltalab™ Pipetas graduadas estériles de polietileno transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) | 3,1 mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 5 mm |
| Material | Polietileno |
| Gotas/ml | 25 |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,25 ml |
| Cantidad | 27000 |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Longitud (métrico) | 154 mm |
| Tipo | Pipeta graduada |