Learn More
VITLAB™ Frascos lavadores de LDPE con impresión de agua destilada
Código de producto. 10028610
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de rosca (métrico):
GL 25
GL 32
GL 63
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de rosca (métrico) unitSize
10028610 1000 ml GL 32 cada uno
10446792 250 ml GL 25 paquete de 12
10430872 500 ml GL 25 paquete de 12
10612601 500 ml GL 25 cada uno
15752066 1000 ml GL 63 paquete de 12
10650493 1000 ml GL 32 paquete de 12
6 options
Código de producto. 10028610
Marca: VITLAB™ 133381
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Identifique claramente los frascos de lavado destinadas al uso con agua destilada. Los frascos de lavado de LDPE VILAB™ con agua destilada Imprint cuentan con una impresión permanente y multilingüe para una máxima claridad. Los frascos transparentes de LDPE cuentan con un tapón de rosca en un frasco de boca estrecha o ancha con un tubo de pulverización de punta de precisión.
Lave los frascos con “agua destilada” permanentemente impresa en el frasco en alemán, inglés, francés y español para identificar fácilmente el contenido. Cada frasco de aerosol se envuelve individualmente en una bolsa de polietileno claramente etiquetada.
  • Diseñado para lograr un control preciso de la temperatura
    • La punta finamente dibujada crea un chorro de aerosol preciso para la multa control
    • Flujo de retorno medio optimizado a través del tubo de pulverización continuo
  • Elección de frascos de boca estrecha o ancha
    • Frascos cónicos de boca estrecha para un manejo sencillo
    • Frascos de boca ancha con reborde cuadrado para un llenado fácil y seguro
    • Todos los frascos tienen tapas de tapón de rosca con roscas GL para una sujeción fuerte y segura
  • Fabricado con materiales duraderos y transparentes
    • Frascos de polietileno de baja densidad (LDPE) duraderos y fáciles de manejar
    • Los tubos de polipropileno son esterilizables en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
    • El material transparente permite controlar fácilmente el volumen restante
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Color Transparente
Material LDPE
Envase Envasado individualmente en bolsa de PE
Cantidad Paquete de 12
Tamaño de rosca (métrico) GL 32
Boca Estrecha
Altura (métrico) 221 mm
Tipo de producto Frasco lavador
Chemical Label Agua destilada
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 92 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca