Learn More
Fisherbrand™ Pipetas de transferencia no estériles, LDPE transparente
Código de producto. 13439118 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
3 ml
4 ml
7 ml
10 ml
Gotas/ml:
18
20
25
30
50
Graduado:
No
Sí
Estilo de punta:
Estándar
Extendido
Extra larga
Jumbo
Tubo delgado
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 400
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) Gotas/ml Graduado Estilo de punta unitSize
13439118 1 ml 30 Sí Extendido paquete de 500
13469118 1 ml 30 No Estándar paquete de 400
13499108 1 ml 30 Sí Estándar paquete de 500
13439108 3 ml 25 Sí Estándar paquete de 500
13459118 4 ml 30 No Tubo delgado paquete de 500
13459108 4 ml 50 No Estándar paquete de 500
13449108 7 ml 20 No Extra larga paquete de 100
13449118 10 ml 18 No Jumbo paquete de 200
8 options
Código de producto. 13439118
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Evitan la contaminación cruzada. Las pipetas de transferencia no estériles, transparentes y de LDPE Fisherbrand™ están fabricadas con un plástico flexible y a prueba de roturas, y se han diseñado para reemplazar las pipetas Pasteur de vidrio. Hay disponibles pipetas graduadas y no graduadas en una amplia gama de tamaños y estilos, incluidos jumbo, tallo delgado y extra largo.
  • Pipeta con perilla integrada que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave.
  • El vástago flexible se dobla para extraer muestras de tubos estrechos o pequeños
  • Superficie de baja afinidad que reduce la pérdida de células y proteínas valiosas causada por la unión
  • Pipetas de plástico blando fabricadas con polietileno de baja densidad (LDPE) no tóxico
  • No estériles, transparentes y totalmente reciclables
Especificaciones
Material PEBD
Gotas/ml 30
Graduado Sí
Graduaciones 1 ml
Cantidad 500 Paq.
Estilo de punta Extendido
Dispensación por volumen (métrico) Gota de 33 μl
Volumen (métrico) 1 ml
Longitud (métrico) 150 mm
Tipo Pipeta de transferencia