Learn More
VITLAB™ Frascos de lavado de seguridad con boca estrecha de LDPE
Descripción
frascos de lavado de seguridad de LDPE de boca estrecha VITsafe™ –Los frascos de lavado cumplen todos los requisitos de seguridad para trabajar con productos químicos potencialmente peligrosos.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Transparente |
| Material | LDPE, Polipropileno |
| Envase | Envasado individualmente en bolsa de PE |
| Cantidad | Paquete de 12 |
| Color de tornillo | Amarillo |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 25 |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 135 mm |
| Tipo de producto | Frasco lavado de seguridad |
| Mostrar más |