Learn More
VITLAB™ Frascos de lavado de seguridad con boca estrecha de LDPE
Código de producto. 11807910
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Acetonitrilo
Agua destilada
Etanol
Etil acetato
Heptano
Isopropanol
Metanol
N,N-dimetilformamida
Pentano
Tetrahidrofurano (THF)
Tolueno
Xileno
Ácido acético
Color de tornillo:
Amarillo
Azul
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de rosca (métrico):
GL 25
GL 32
Tamaño de la unidad:
12 PCS
6 PCS
paquete de 12
paquete de 6
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Chemical Label Color de tornillo Tamaño de rosca (métrico) unitSize
11807910 500 ml Acetonitrilo Rojo GL 25 6 PCS
11837900 250 ml Isopropanol Amarillo GL 25 paquete de 12
11807900 250 ml Agua destilada Azul GL 25 paquete de 12
11847900 250 ml Etanol Naranja GL 25 12 PCS
15201319 250 ml Etil acetato Rojo GL 25 paquete de 12
11817910 500 ml Ácido acético Rojo GL 25 paquete de 6
11887910 500 ml N,N-dimetilformamida Rojo GL 25 paquete de 6
11867900 500 ml Metanol Verde GL 25 paquete de 12
11887950 500 ml Tolueno Rojo GL 25 paquete de 6
10700523 500 ml Etil acetato Rojo GL 25 12 PCS
15752046 500 ml Tetrahidrofurano (THF) Rojo GL 25 paquete de 6
15742046 500 ml Heptano Rojo GL 25 paquete de 6
15762046 500 ml Xileno Rojo GL 25 paquete de 6
15712076 500 ml Pentano Rojo GL 25 paquete de 6
15782046 1000 ml Isopropanol Rojo GL 32 paquete de 12
15772046 1000 ml Metanol Rojo GL 32 paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 11807910 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 1332969
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Trabaje de forma segura con productos químicos potencialmente peligrosos. Frascos de lavado de seguridad de LDPE de boca estrecha VITLAB™ VITsafe™ incorporan una huella de seguridad permanente, tapón de ventilación codificado por colores y un control preciso de los aerosoles para eliminar goteos y fugas y garantizar una manipulación segura.
frascos de lavado de seguridad de LDPE de boca estrecha VITsafe™ –Los frascos de lavado cumplen todos los requisitos de seguridad para trabajar con productos químicos potencialmente peligrosos.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Transparente
Material LDPE, Polipropileno
Envase Envasado individualmente en bolsa de PE
Cantidad Paquete de 6
Color de tornillo Rojo
Tamaño de rosca (métrico) GL 25
Boca Estrecha
Altura (métrico) 180 mm
Tipo de producto Frasco lavado de seguridad
Chemical Label Acetonitrilo
Diámetro (métrico) 74 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca ventilado