Learn More
VITLAB™ Transparent LDPE Narrow-Mouth Bottles with High Shoulders
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 mL
500 mL
1000 ml
Tamaño del tapón:
GL 18
GL 25
GL 32
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
Descripción
- Product Type: Storage Bottle
- Description: Narrow Mouth with High Shoulders
- Material: LDPE (Bottle), Polypropylene (Cap)
- Shape: Round
- Includes: Screw Cap
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Capacidad (imperial) | 8,5 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 2.6 in. |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| Certificaciones/conformidad | EU 10/2011, FDA Title 21 CFR |
| Closure Included | Sí |
| Desechables | Reutilizable |
| Graduated | No |
| Mostrar más |