Learn More
Vitlab™ Embudo grande de HDPE transparente
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
200 mm
Tamaño de la unidad:
6 PCS
Descripción
- Transparente
- Flujo rápido gracias al ángulo de 60°
- Asa práctica para colgar
- Accesorios opcionales disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 200 mm |
| Capacidad (métrico) | 1300 ml |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Altura (métrico) | 200 mm |
| Descripción | Filtro HDPE |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para llenado de grandes cantidades de líquidos |