Learn More
Cubeta de tinción de vidrio transparente
Código de producto. p-8015664
Change view
Click to view available options
Tipo:
Tarro de tinción
Altura (métrico):
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Altura (métrico) unitSize
12888735 Tarro de tinción 50 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12888735
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evite la evaporación del líquido de tinción usando la tapa abatible que se suministra con la cubeta de tinción de vidrio transparente. Este tarro de vidrio grueso para tinción es un accesorio esencial para el microscopio del laboratorio.
  • Cubeta de vidrio con tapa
  • Admite portaobjetos de microscopio de 76mm x 26mm
  • Dos estilos diferentes:
Especificaciones
Cierre incluido Tapón incluido
Forma del fondo Plano
Material Vidrio sodocálcico
Tipo Tarro de tinción
Para utilizar con (aplicación) Gradilla de tinción
Número de portaobjetos 25
Dimensiones (L x An) 112 x 112 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 112 x 112 x 50 mm
Longitud (métrico) 112 mm
Anchura (métrico) 112 mm
Altura (métrico) 50 mm
Fondo (métrico) 112 mm