Learn More
Rogo Sampaic™ Cubreobjetos de vidrio transparente
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20 x 20 mm
22 x 22 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Descripción
Los cubreobjetos de vidrio son transparentes y no dejan huellas dactilares.
- Fabricados en vidrio de sosa
- Grosor uniforme de 0,13 a 0,16 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Forma | Cuadrada |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Grosor (métrico) | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) |
| Dimensiones (L x An) | 20 x 20 mm |
| Descripción | Cubreobjetos de vidrio |
| Cantidad | 100 |