Learn More
Rogo Sampaic™ Cubreobjetos de vidrio transparente
Código de producto. 14872231
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20 x 20 mm
22 x 22 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. 14872231
Marca: Rogo Sampaic™ BPD003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cubreobjetos de vidrio son transparentes y no dejan huellas dactilares.
Los cubreobjetos de vidrio son transparentes y no dejan huellas dactilares.
  • Fabricados en vidrio de sosa
  • Grosor uniforme de 0,13 a 0,16 mm
Especificaciones
Forma Cuadrada
Material Vidrio sodocálcico
Grosor (métrico) N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Dimensiones (L x An) 20 x 20 mm
Descripción Cubreobjetos de vidrio
Cantidad 100