Learn More
Masterflex™ Tubos de transferencia, C-Flex™, transparentes
Código de producto. p-8003258
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
3,2 mm
6,4 mm
Diámetro exterior (imperial):
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
Tamaño de la unidad:
7.50 M
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11780479 1,6 mm 3,2 mm 7.50 M
11700489 3,2 mm 6,4 mm 7.50 M
11797389 6,4 mm 9,6 mm 7.50 M
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11780479 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0642202
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Satisfacemos las demandas de varios sectores
  • Ideales para aplicaciones de uso general, de un solo uso y de trayectoria del líquido extendida
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
Spezifikation
Certificaciones/conformidad Requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA, GMP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 3,2 mm
Longitud global (métrico) 7,5 m
Grosor (métrico) 0,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica, biotecnología y usos de laboratorio general que requieren alto rendimiento, alternativa económica a la silicona de platino
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -45 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Color Transparente
Flexibility Los tubos
Presión máxima 25 psi
Max. Operating Temperature (Metric) De – 45 a 135 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.