Learn More
Masterflex™ Tubos de transferencia, C-Flex™, transparentes
Código de producto. 11780479
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
3,2 mm
6,4 mm
Diámetro exterior (imperial):
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
Tamaño de la unidad:
7.50 M
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11780479 1,6 mm 3,2 mm 7.50 M
11700489 3,2 mm 6,4 mm 7.50 M
11797389 6,4 mm 9,6 mm 7.50 M
3 options
Código de producto. 11780479
Marca: Masterflex™ 0642202
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Satisfacemos las demandas de varios sectores
  • Ideales para aplicaciones de uso general, de un solo uso y de trayectoria del líquido extendida
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA, GMP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 3,2 mm
Longitud global (métrico) 7,5 m
Grosor (métrico) 0,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica, biotecnología y usos de laboratorio general que requieren alto rendimiento, alternativa económica a la silicona de platino
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -45 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Color Transparente
Flexibility Los tubos
Presión máxima 25 psi
Max. Operating Temperature (Metric) De – 45 a 135 °C