Learn More
Invitrogen™ Transmissible Gastroenteritis Virus Monoclonal Antibody (TGEV11-314.6), Invitrogen™
Código de producto. p-7244978
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
17800156 100 μg 100 microgramos
11593393 500 μg 1 miligramo
17830276 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 17800156
Marca: Invitrogen™ MA546182
Mouse Monoclonal Antibody
MA1-10784 detects Transmissible Gastroenteritis Virus. MA1-10784 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10784 immunogen is TGEV-infected ST cells.
Transmissible gastroenteritis virus or Transmissible gastroenteritis coronavirus is a coronavirus which infects pigs. It is an enveloped, positive-sense, single-stranded RNA virus which enters its host cell by binding to the APN receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Transmissible Gastroenteritis Virus
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon TGEV11-314.6
Concentración 0.65 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
Alias de gen TGV
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno TGEV-infected ST cells.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1