missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Transmissible Gastroenteritis Virus Monoclonal Antibody (TGEV11-314.6), Invitrogen™

Código de producto. 17830276
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17830276 1 mg 1 miligramo
17800156 100 μg 100 microgramos
11593393 500 μg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17830276

Marca: Invitrogen™ MA546147

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-10784 detects Transmissible Gastroenteritis Virus. MA1-10784 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10784 immunogen is TGEV-infected ST cells.

Transmissible gastroenteritis virus or Transmissible gastroenteritis coronavirus is a coronavirus which infects pigs. It is an enveloped, positive-sense, single-stranded RNA virus which enters its host cell by binding to the APN receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno Transmissible Gastroenteritis Virus
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon TGEV11-314.6
Concentración 0.65 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
Alias de gen TGV
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno TGEV-infected ST cells.
Método de purificación Protein A
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.