Learn More
Masterflex™ Tubos de bombas de 3 tapones Tygon™ E-Lab
Código de producto. p-8001706
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,19 mm
2,06 mm
2,79 mm
Caudal:
De 0,005 a 0,67 ml/min
De 0,40 a 59 ml/min
De 0,59 a 89 ml/min
Unit Size:
paquete de 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diámetro interior (métrico) Caudal unitSize
15176506 0,19 mm De 0,005 a 0,67 ml/min paquete de 12
15146516 2,06 mm De 0,40 a 59 ml/min paquete de 12
15156516 2,79 mm De 0,59 a 89 ml/min paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15176506 Supplier Masterflex™ Supplier No. 9646110
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Tubos diseñados para optimizar el rendimiento de sus bombas Ismatec™. Los tubos de bombas de 3 tapones Tygon™ E-Lab son ideales para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas y generales de laboratorio.
Tubos diseñados para optimizar el rendimiento de sus bombas Ismatec™. Los tubos de bombas de 3 tapones Tygon™ E-Lab son ideales para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas y generales de laboratorio.
Los tubos son resistentes al ozono y a la luz UV: no se agrietan, abomban ni endurecen. Larga vida útil y excelente resistencia a la fatiga gracias a su flexión. Calibre interior ultrasuave que proporciona una excelente biocompatibilidad. Utilice estos tubos para el llenado y procesamiento estériles, sistemas de procesado de medios y recogida de células, filtración, fermentación y transporte de cultivos celulares y de tejidos.
  • Color amarillo translúcido
  • Intervalo de temperatura: 5074°C
  • Vida útil a 100 rpm: 1000 horas
  • Termosellables, soldables, estériles-soldables y moldeo personalizado para montajes
  • No citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos
  • Bajo nivel de fijación de proteínas
Specifications
Diámetro interior (métrico) 0,19 mm
Material Tygon
Longitud global (métrico) 40,6 cm
Para utilizar con (aplicación) aplicaciones que utilizan acetona, metiletilcetona (MEK) y otros productos químicos altamente agresivos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 12/pack
Caudal De 0,005 a 0,67 ml/min
Color Amarillo translúcido
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C
Tipo de producto Tubos para bombas de tope