Learn More
Masterflex™ Tubos de bombas de 3 tapones Tygon™ E-Lab
Descripción
Tubos diseñados para optimizar el rendimiento de sus bombas Ismatec™. Los tubos de bombas de 3 tapones Tygon™ E-Lab son ideales para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas y generales de laboratorio.
Los tubos son resistentes al ozono y a la luz UV: no se agrietan, abomban ni endurecen. Larga vida útil y excelente resistencia a la fatiga gracias a su flexión. Calibre interior ultrasuave que proporciona una excelente biocompatibilidad. Utilice estos tubos para el llenado y procesamiento estériles, sistemas de procesado de medios y recogida de células, filtración, fermentación y transporte de cultivos celulares y de tejidos.
- Color amarillo translúcido
- Intervalo de temperatura: 5074°C
- Vida útil a 100 rpm: 1000 horas
- Termosellables, soldables, estériles-soldables y moldeo personalizado para montajes
- No citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos
- Bajo nivel de fijación de proteínas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 2,79 mm |
| Material | Tygon |
| Longitud global (métrico) | 40,6 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | aplicaciones que utilizan acetona, metiletilcetona (MEK) y otros productos químicos altamente agresivos |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Cantidad de embalaje | 12/pack |
| Caudal | De 0,59 a 89 ml/min |
| Color | Amarillo translúcido |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 74 °C |
| Tipo de producto | Tubos para bombas de tope |