Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona translúcida
Código de producto. 11876293 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diámetro exterior (imperial):
3 mm
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Longitud global (métrico):
25 m
25 m
5 m
5 m
Tamaño de la unidad:
25 metros
5 metros
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) unitSize
11876293 4 mm 10 mm 5 m cada uno
11773416 10 mm 14 mm 25 m cada uno
11758705 1 mm 3 mm 25 m 25 metros
11713855 10 mm 14 mm 5 m cada uno
11806303 10 mm 15 mm 5 m cada uno
11743845 1 mm 3 mm 5 m cada uno
11753845 2 mm 6 mm 5 m cada uno
11768705 2 mm 6 mm 25 m cada uno
11778705 3 mm 6 mm 25 m cada uno
11783845 3 mm 7 mm 5 m cada uno
11763845 3 mm 6 mm 5 m cada uno
11798705 4 mm 6 mm 25 m cada uno
11773845 4 mm 6 mm 5 m cada uno
11763406 5 mm 8 mm 25 m cada uno
11783855 5 mm 8 mm 5 m 5 metros
11886293 6 mm 12 mm 5 m cada uno
11723416 6 mm 9 mm 25 m cada uno
11793845 6 mm 9 mm 5 m cada uno
11743416 7 mm 10 mm 25 m cada uno
11733416 6 mm 12 mm 25 m cada uno
11703855 7 mm 10 mm 5 m cada uno
11753416 8 mm 12 mm 25 m cada uno
11793855 8 mm 12 mm 5 m cada uno
11763416 8 mm 14 mm 25 m cada uno
24 options
Código de producto. 11876293
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos con bombas peristálticas. Los tubos de silicona translúcida Fisherbrand™ son ideales para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas y de transferencia de líquidos estériles.
  • Tubos de silicona translúcida
  • Conformidad con la FDA (alimentos)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobado por la FDA, BFR y WRAS
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 10 mm
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (métrico) 3 mm
Para utilizar con Bomba peristáltica
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica, biotecnología, transferencia estéril de líquidos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Flexibility Los tubos
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C