Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de silicona y caucho
- Fisherbrand™ Tubos de silicona translúcida
Fisherbrand™ Tubos de silicona translúcida
Código de producto. 11753845 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diámetro exterior (imperial):
3 mm
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Longitud global (métrico):
25 m
25 m
5 m
5 m
Tamaño de la unidad:
25 metros
5 metros
cada uno
| Código de producto. | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Longitud global (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11753845 | 2 mm | 6 mm | 5 m | cada uno |
| 11773416 | 10 mm | 14 mm | 25 m | cada uno |
| 11758705 | 1 mm | 3 mm | 25 m | 25 metros |
| 11713855 | 10 mm | 14 mm | 5 m | cada uno |
| 11806303 | 10 mm | 15 mm | 5 m | cada uno |
| 11743845 | 1 mm | 3 mm | 5 m | cada uno |
| 11768705 | 2 mm | 6 mm | 25 m | cada uno |
| 11778705 | 3 mm | 6 mm | 25 m | cada uno |
| 11783845 | 3 mm | 7 mm | 5 m | cada uno |
| 11763845 | 3 mm | 6 mm | 5 m | cada uno |
| 11876293 | 4 mm | 10 mm | 5 m | cada uno |
| 11798705 | 4 mm | 6 mm | 25 m | cada uno |
| 11773845 | 4 mm | 6 mm | 5 m | cada uno |
| 11763406 | 5 mm | 8 mm | 25 m | cada uno |
| 11783855 | 5 mm | 8 mm | 5 m | 5 metros |
| 11886293 | 6 mm | 12 mm | 5 m | cada uno |
| 11723416 | 6 mm | 9 mm | 25 m | cada uno |
| 11793845 | 6 mm | 9 mm | 5 m | cada uno |
| 11743416 | 7 mm | 10 mm | 25 m | cada uno |
| 11733416 | 6 mm | 12 mm | 25 m | cada uno |
| 11703855 | 7 mm | 10 mm | 5 m | cada uno |
| 11753416 | 8 mm | 12 mm | 25 m | cada uno |
| 11793855 | 8 mm | 12 mm | 5 m | cada uno |
| 11763416 | 8 mm | 14 mm | 25 m | cada uno |
This item is not returnable.
View return policy
Product Code. 11753845
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Tubos de silicona translúcida
- Conformidad con la FDA (alimentos)
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Aprobado por la FDA, BFR y WRAS |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 2 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 6 mm |
| Longitud global (métrico) | 5 m |
| Grosor (métrico) | 2 mm |
| Para utilizar con | Bomba peristáltica |
| Para utilizar con (aplicación) | Industria farmacéutica, biotecnología, transferencia estéril de líquidos |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Esterilidad | Estériles |
| Color | Translúcido |
| Flexibility | Los tubos |
| Max. Operating Temperature (Metric) | De - 40 a 250 °C |
| Show More Show Less |