Learn More
Fisherbrand™ Tapones de silicona translúcida
Prevents liquid chemical leaks or escape from container.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11567672
  • 20.05€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • No tóxico, translúcido
  • Escala de temperatura de 60 °C a 200 °C
  • Alta resistencia eléctrica
  • Alta resistencia a muchos productos químicos, incluido el ozono
Especificaciones
Especificaciones
Translúcido
41mm
1/paq.
De – 60C a 200 °C
Tapón
47mm
Silicona
42mm