Learn More
Fisherbrand™ Tapones de silicona translúcida
Código de producto. 11547672 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
4mm
5mm
7mm
9mm
10mm
11mm
15mm
19mm
21mm
23mm
25mm
27mm
29mm
33mm
35mm
37mm
39mm
41mm
45mm
57mm
62mm
67mm
71mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
paquete de 50
Código de producto. 11547672
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evita las fugas de productos químicos líquidos o el escape del recipiente.
  • No tóxico, translúcido
  • Escala de temperatura de 60 °C a 200 °C
  • Alta resistencia eléctrica
  • Alta resistencia a muchos productos químicos, incluido el ozono
Especificaciones
Longitud (métrico) 38,5mm
Cantidad 1/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De – 60C a 200 °C
Color Translúcido
Diameter (Metric) Bottom 37mm
Diámetro del área superior (métrico) 42,5mm
Material Silicona
Tipo de producto Tapón