Learn More
Fisherbrand™ Tapones de silicona translúcida
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
4mm
5mm
7mm
9mm
10mm
11mm
15mm
19mm
21mm
23mm
25mm
27mm
29mm
33mm
35mm
37mm
39mm
41mm
45mm
57mm
62mm
67mm
71mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
paquete de 50
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 14mm |
| Cantidad | 50/paq. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De – 60C a 200 °C |
| Color | Translúcido |
| Diameter (Metric) Bottom | 4mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 5,8mm |
| Material | Silicona |
| Tipo de producto | Tapón |