Especificaciones
| Longitud (métrico) | 24mm |
| Cantidad | 10/paq. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De – 60C a 200 °C |
| Color | Translúcido |
| Diameter (Metric) Bottom | 11mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 14mm |
| Material | Silicona |
| Tipo de producto | Tapón |