Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona curada al platino translúcidos
Código de producto. 11748118 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,8 mm
0.8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
4.8mm
6,4 mm
8 mm
12,8 mm
16 mm
Diámetro exterior (imperial):
2,1 mm
2,4 mm
2.4 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
8mm
9,6 mm
12,8 mm
16 mm
22,4 mm
Longitud global (métrico):
25 m
25 m
5 m
5 m
missing translation for 'unitSize'
25 metros
5 metros
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) unitSize
11748118 4,8 mm 6,4 mm 5 m cada uno
11998199 1,6 mm 3,2 mm 5 m 5 metros
11988199 0,5 mm 2,1 mm 5 m 5 metros
11718178 16 mm 22,4 mm 5 m cada uno
11768088 0,8 mm 2,4 mm 25 m cada uno
11788088 1,6 mm 3,2 mm 25 m cada uno
11758088 0.8 mm 2.4 mm 5 m cada uno
11778108 2,4 mm 4 mm 25 m cada uno
11788108 3,2 mm 4,8 mm 5 m cada uno
11718118 3,2 mm 6,4 mm 25 m cada uno
11768128 4,8 mm 8 mm 5 m cada uno
11708118 3,2 mm 6,4 mm 5 m cada uno
11778128 4.8mm 8mm 25 m 25 metros
11768108 2,4 mm 4 mm 5 m cada uno
11708138 6,4 mm 9,6 mm 5 m cada uno
11778148 8 mm 12,8 mm 5 m 5 metros
11718138 6,4 mm 9,6 mm 25 m 25 metros
11758168 12,8 mm 16 mm 5 m cada uno
18 missing translation for 'options'
Código de producto. 11748118
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias. Los tubos de silicona curada al platino translúcidos Fisherbrand™ son inodoros, no tóxicos y ofrecen una excelente resistencia al calor.
  • Translúcido
  • Sin coloración amarillenta
  • No hay subproductos de peróxido
  • Alta resistencia a desgarros de serie
  • Acabado brillante
  • Excelente calidad
  • Altamente hidrófobos
  • Vida útil prolongada en bombas peristálticas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobado por la FDA, BFR y WRAS
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material Silicona curada con platino
Diámetro exterior (imperial) 6,4 mm
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (métrico) 0,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Biología, farmacéutica, biotecnología, aeroespacial, trabajos en caliente
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Flexibility Los tubos
Max. Operating Temperature (Metric) De - 40 a 200 °C