Learn More
Masterflex™ Tubos de PTFE translúcido
Código de producto. 10328274
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,29 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10328274 2,29 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 10328274
Marca: Masterflex™ 0660553
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos químicamente inertes, no tóxicos y prácticamente no porosos. El tubo translúcido de PTFE Cole-Parmer™ es adecuado para aplicaciones de laboratorio, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción exigentes.
  • Perfectos para aplicaciones de laboratorio, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción exigentes.
  • Buenos para trabajos de gran pureza.
  • Soporta temperaturas extremas.
  • Químicamente inertes, no tóxicos y prácticamente no porosos.
  • Excelente resistencia a grietas y tensiones.
  • Bajo coeficiente de fricción.
  • Translúcido
Especificaciones
Certificaciones/conformidad La resina cumple con los requisitos de la FDA (21 CFR 177.1550) y con la Clase VI 23 de la Farmacopea Estadounidense (USP). Los tubos se fabrican conforme a GMP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 2,29 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 4 mm
Longitud global (métrico) 15,24 mm
Para utilizar con (aplicación) Los tubos de PTFE soportan temperaturas extremas y son adecuados para aplicaciones de laboratorio, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción exigentes, y para trabajos de gran pureza
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -240 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Método de esterilización Esterilice en autoclave, con óxido de etileno o calor seco
Color Translúcido
Presión máxima 225 psi
Max. Operating Temperature (Metric) de 260 °C