Learn More
Kartell™ Translucent Polypropylene Volumetric Flasks with Stopper
Código de producto. 10505431
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 5
Código de producto. 10505431
Marca: Kartell™ 0148400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accurately measure precise volumes of a liquid. Kartell™ Translucent Polypropylene Volumetric Flasks with Stopper is used for dilutions and to prepare chemical solutions.
  • No crean meniscos, por lo que las lecturas finales resultan sencillas
  • Calibrados gravimétricamente a 20 °C
  • La translucidez del PP mejora cuando entra en contacto con líquido
  • Las paredes gruesas eliminan la distorsión
  • El cuello delgado hace que la lectura final sea precisa
  • Químicamente no absorbente
  • Sin humedad
  • Tapones incluidos
  • Adecuado para productos alimenticios
Specifications
Color Translúcido
Capacidad (métrico) 25 mL
Material Polipropileno
Altura (métrico) 121 mm
Incluye Tapón
Estilo de cuello 12/21 NS/DIN
Tolerancia ± 0,5 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de tapón Tapón
Diámetro exterior (métrico) 36 mm
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.