Learn More
Kartell™ Matraces aforados de polipropileno translúcido con tapón de rosca
Código de producto. 11381225
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
500 mL
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11381225 50 ml cada uno
10587051 500 mL paquete de 10
11341225 1000 ml cada uno
3 options
Código de producto. 11381225
Marca: Kartell™ 0143100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accurately measure precise volumes of a liquid. Kartell™ Translucent Polypropylene Volumetric Flasks with Screw Cap is used for dilutions and to prepare chemical solutions.
Mida con exactitud volúmenes precisos de un líquido.Los matraces aforados de polipropileno translúcido Kartell™ con tapón de rosca se utilizan para diluciones y para preparar soluciones químicas.
Estos matraces no crean meniscos, por lo que las lecturas finales resultan sencillas. Las paredes gruesas eliminan la distorsión y el cuello delgado hace que la lectura final sea precisa. Químicamente no absorbentes. Esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Color Translúcido
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 143 mm
Incluye Tapones de rosca
Estilo de cuello GL18
Tolerancia ±1 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro exterior (métrico) 46 mm