Learn More
Kartell SpA Volumetric Flasks with Screw Cap
Código de producto. 10776912
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10776912 250 mL paquete de 10
12563337 25 mL paquete de 20
10338561 100 mL paquete de 20
3 options
Código de producto. 10776912
Marca: Kartell SpA 0143300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Volumetric flasks with screw cap, polypropylene
These flasks create no meniscus so final readings are easy. Calibrated gravimetrically at 20°C. Translucency of polypropylene enhanced when in contact with liquid. Thick walls eliminate distortion. Thin neck make final reading precise. Autoclavable. Chemically non absorbant. No wetting. Screw caps included.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Polypropylene
Tipo de producto Volumetric Flask
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reusable
Graduated No
Mouth Style Narrow
Esterilidad Non-sterile
Forma del fondo Round
Tratamiento de superficie Untreated