Learn More
Fisherbrand™ Frascos translúcidos de polietileno de media densidad (MPDE)
Código de producto. 11523242 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11523242 30 ml paquete de 10
11543242 125 ml paquete de 10
11553242 150 ml paquete de 10
11563242 250 ml paquete de 10
11573242 500 ml paquete de 10
11583242 1000 ml paquete de 5
6 options
Código de producto. 11523242
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos de uso general para el almacenamiento y el muestreo de líquidos. Los frascos de polipropileno translúcido Fisherbrand™ son a prueba de fugas y ofrecen una excelente resistencia química. Esterilizables en autoclave con tapón aflojado Ideales para aplicaciones generales de laboratorio.
  • Frascos de uso general transparentes
  • Tapón de rosca de polipropileno
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Color Translúcido
Para utilizar con (aplicación) Ideal para aplicaciones generales de laboratorio
Incluye Tapón de rosca de polipropileno
Material Polietileno de densidad media (MDPE)
N.° por paquete 5
Closure Included Sí
Boca Extraancho
Altura (métrico) 86 mm
Tipo de producto Frasco de uso general
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 33/R3
Diámetro (métrico) 36 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca