Descripción
- Esterilizable en autoclave
- Sin coloración amarillenta
- Acabado brillante
- Excelente calidad
- Altamente hidrófobos
- Sin productos derivados del peróxido
- Alta resistencia al desgarro de serie
- Vida útil prolongada en bombas peristálticas
- Las aplicaciones incluyen trabajos biológicos, farmacéuticos, biotecnológicos, aeroespaciales y de alta temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Aprobado por la FDA, BFR y WRAS |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 3 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
| Longitud global (métrico) | 5 m |
| Grosor (métrico) | 2,5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales para tareas farmacéuticas a alta presión y temperatura, biotecnología, industria aeroespacial |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Color | Translúcido |
| Mostrar más |