Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona curada con platino de translúcidos
Código de producto. 11728158 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6 mm
6,4 mm
6,4mm
8 mm
9,5 mm
9,6 mm
12,8 mm
16,0 mm
16 mm
19,2 mm
Diámetro exterior (imperial):
2,1 mm
4,8 mm
5,6 mm
6,4 mm
8 mm
11,2 mm
11,9 mm
12,8 mm
14,4 mm
15,9 mm
16 mm
17,6 mm
20,8 mm
22,4 mm
25,4 mm
Presión máxima:
0,5 bar
1,5 bar
1bar
1 bar
2 bar
30 bar
35 bar
40 bar
Longitud global (métrico):
25 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 PCS
25 metros
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Longitud global (métrico) unitSize
11728158 9,6 mm 12,8 mm 0,5 bar 25 m cada uno
11728138 6,4mm 11,2 mm 1bar 5 m 1 PCS
11748088 0,5 mm 2,1 mm 2 bar 25 m cada uno
11788168 12,8 mm 17,6 mm 0,5 bar 25 m cada uno
11708178 16 mm 20,8 mm 0,5 bar 25 m cada uno
11798108 3,2 mm 4,8 mm 0,5 bar 25 m cada uno
11758118 4,8 mm 6,4 mm 0,5 bar 25 m cada uno
11738118 4 mm 5,6 mm 0,5 bar 25 m cada uno
11798128 6,4 mm 8 mm 0,5 bar 25 m cada uno
11763974 6 mm 11,9 mm 40 bar 25 m cada uno
11768148 8 mm 11,2 mm 0,5 bar 25 m cada uno
11788148 8 mm 12,8 mm 1 bar 25 m cada uno
11708158 8 mm 14,4 mm 1,5 bar 25 m cada uno
11773974 8 mm 14,4 mm 35 bar 25 m cada uno
11783974 9,5 mm 15,9 mm 30 bar 25 m cada uno
11748158 9,6 mm 14,4 mm 1 bar 25 m 25 metros
11748168 9,6 mm 16 mm 1 bar 25 m cada uno
11758138 6,4 mm 12,8 mm 1 bar 25 m cada uno
11728178 16,0 mm 22,4 mm 1 bar 25 m cada uno
11708188 19,2 mm 25,4 mm 0,5 bar 25 m cada uno
20 options
Código de producto. 11728158
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan una gran cantidad de ventajas con respecto a las siliconas curadas con peróxido convencionales. Los tubos de silicona curada con platino translúcidos Fisherbrand™ están disponibles en una amplia gama de tamaños.
  • Esterilizable en autoclave
  • Sin coloración amarillenta
  • Acabado brillante
  • Excelente calidad
  • Altamente hidrófobos
  • Sin productos derivados del peróxido
  • Alta resistencia al desgarro de serie
  • Vida útil prolongada en bombas peristálticas
  • Las aplicaciones incluyen trabajos biológicos, farmacéuticos, biotecnológicos, aeroespaciales y de alta temperatura
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobado por la FDA, BFR y WRAS
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 9,6 mm
Material Silicona curada con platino
Diámetro exterior (imperial) 12,8 mm
Longitud global (métrico) 25 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el sector biológico, farmacéutico, biotecnológico, aeroespacial, trabajos en caliente
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Color Translúcido
Flexibility Los tubos
Presión máxima 0,5 bar
Max. Operating Temperature (Metric) De - 40 a 200 °C