Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona curada con platino de translúcidos
Código de producto. 11708178 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6 mm
6,4 mm
6,4mm
8 mm
9,5 mm
9,6 mm
12,8 mm
16,0 mm
16 mm
19,2 mm
Diámetro exterior (imperial):
2,1 mm
4,8 mm
5,6 mm
6,4 mm
8 mm
11,2 mm
11,9 mm
12,8 mm
14,4 mm
15,9 mm
16 mm
17,6 mm
20,8 mm
22,4 mm
25,4 mm
Presión máxima:
0,5 bar
1,5 bar
1bar
1 bar
2 bar
30 bar
35 bar
40 bar
Longitud global (métrico):
25 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 PCS
25 metros
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Longitud global (métrico) unitSize
11708178 16 mm 20,8 mm 0,5 bar 25 m cada uno
11728138 6,4mm 11,2 mm 1bar 5 m 1 PCS
11748088 0,5 mm 2,1 mm 2 bar 25 m cada uno
11788168 12,8 mm 17,6 mm 0,5 bar 25 m cada uno
11798108 3,2 mm 4,8 mm 0,5 bar 25 m cada uno
11758118 4,8 mm 6,4 mm 0,5 bar 25 m cada uno
11738118 4 mm 5,6 mm 0,5 bar 25 m cada uno
11798128 6,4 mm 8 mm 0,5 bar 25 m cada uno
11763974 6 mm 11,9 mm 40 bar 25 m cada uno
11768148 8 mm 11,2 mm 0,5 bar 25 m cada uno
11788148 8 mm 12,8 mm 1 bar 25 m cada uno
11708158 8 mm 14,4 mm 1,5 bar 25 m cada uno
11773974 8 mm 14,4 mm 35 bar 25 m cada uno
11783974 9,5 mm 15,9 mm 30 bar 25 m cada uno
11728158 9,6 mm 12,8 mm 0,5 bar 25 m cada uno
11748158 9,6 mm 14,4 mm 1 bar 25 m 25 metros
11748168 9,6 mm 16 mm 1 bar 25 m cada uno
11758138 6,4 mm 12,8 mm 1 bar 25 m cada uno
11728178 16,0 mm 22,4 mm 1 bar 25 m cada uno
11708188 19,2 mm 25,4 mm 0,5 bar 25 m cada uno
20 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11708178
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Proporcionan una gran cantidad de ventajas con respecto a las siliconas curadas con peróxido convencionales. Los tubos de silicona curada con platino translúcidos Fisherbrand™ están disponibles en una amplia gama de tamaños.
  • Esterilizable en autoclave
  • Sin coloración amarillenta
  • Acabado brillante
  • Excelente calidad
  • Altamente hidrófobos
  • Sin productos derivados del peróxido
  • Alta resistencia al desgarro de serie
  • Vida útil prolongada en bombas peristálticas
  • Las aplicaciones incluyen trabajos biológicos, farmacéuticos, biotecnológicos, aeroespaciales y de alta temperatura
Spezifikation
Certificaciones/conformidad Aprobado por la FDA, BFR y WRAS
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Material Silicona curada con platino
Diámetro exterior (imperial) 20,8 mm
Longitud global (métrico) 25 m
Grosor (métrico) 2,4 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el sector biológico, farmacéutico, biotecnológico, aeroespacial, trabajos en caliente
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Color Translúcido
Flexibility Los tubos
Presión máxima 0,5 bar
Max. Operating Temperature (Metric) De - 40 a 200 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.