Learn More
Fisherbrand™ Frascos de HDPE translúcidos
Código de producto. p-8000413 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11597423 125 mL paquete de 12
11507433 250 mL paquete de 12
11517433 500 mL paquete de 12
11527433 1000 mL paquete de 6
4 options
Código de producto. 11597423
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos para una gran variedad de aplicaciones de almacenamiento. Los frascos de HDPE translúcidos de Fisherbrand™ cuentan con un cuello ancho que facilita el vertido.
  • Frascos de uso general transparentes
  • Tapón de rosca de polipropileno
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 mL
Color Translúcido
Incluye Tapón de rosca de polipropileno azul
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 12/Paq.
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 93 mm
Tipo de producto Frasco de cuello ancho
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38/R3
Diámetro (métrico) 50mm
Tipo de tapón Tapón de rosca