Learn More
Fisherbrand™ Frascos graduados translúcidos
Código de producto. 11561933 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 11561933
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos para una gran variedad de aplicaciones. Los frascos graduados translúcidos Fisherbrand™ son a prueba de fugas y ofrecen una excelente.
  • Tapón de HDPE
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 45mm
Incluye Tapón de rosca de polipropileno
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 12/Paq.
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 114 mm
Tipo de producto Frasco de cuello ancho
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón 45 mm
Diámetro (métrico) 58mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.