Learn More
Masterflex™ Tubos de FEP translúcido
Descripción
- Tubos translúcidos químicamente inertes, no tóxicos y resistentes al calor
- Bajo coeficiente de fricción
- No se deterioran con el tiempo
- Robustos, pero se doblan incluso a – 270 °C
- La resina cumple con la FDA (21 CFR 177.1550); los tubos se fabrican en instalaciones aprobadas por la ISO 9001-2008
- Esterilizar con autoclave, óxido de etileno o usar calor seco
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA (alimentos), USP, GMP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 2,4 mm |
| Material | FEP |
| Diámetro exterior (imperial) | 4 mm |
| Longitud global (métrico) | 7,62 m |
| Grosor (métrico) | 0,8 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones exigentes de laboratorio, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción, excelentes para la transferencia de materiales a temperatura extrema o muy corrosivos, también adecuados para trabajo de gran pureza |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -270 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Mostrar más |