Learn More
Masterflex™ Tubos de FEP translúcido
Código de producto. 12635730
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,4 mm
6,4 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
12635730 6,4 mm 1 PCS
11776098 2,4 mm 1 PCS
2 options
Código de producto. 12635730
Marca: Masterflex™ 0645007
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Transfiera materiales a temperaturas extremas o muy corrosivos con estos tubos. Los tubos de FEP translúcidos Cole Masterflex™ son ideales para aplicaciones exigentes de laboratorio, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción. También son aptos para trabajos de gran pureza.
  • Tubos translúcidos químicamente inertes, no tóxicos y resistentes al calor 
  • Bajo coeficiente de fricción 
  • No se deterioran con el tiempo
  • Robustos, pero se doblan incluso a – 270 °C 
  • La resina cumple con la FDA (21 CFR 177.1550); los tubos se fabrican en instalaciones aprobadas por la ISO 9001-2008
  • Esterilizar con autoclave, óxido de etileno o usar calor seco
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Instalación con aprobación de FDA, USP, GMP, ISO 9001–2008
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material FEP
Diámetro exterior (imperial) 9,6 mm
Longitud global (métrico) 7,62 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones exigentes de laboratorio, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción, excelentes para la transferencia de materiales a temperatura extrema o muy corrosivos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -270 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Presión máxima 288 psi
Max. Operating Temperature (Metric) de 205 °C