Learn More
Masterflex™ Tubos de FEP translúcido
Código de producto. 11776098
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,4 mm
6,4 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11776098
Marca: Masterflex™ 0640663
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Transfiera materiales a temperaturas extremas o muy corrosivos con estos tubos. Los tubos de FEP translúcidos Cole Masterflex™ son ideales para aplicaciones exigentes de laboratorio, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción. También son aptos para trabajos de gran pureza.
  • Tubos translúcidos químicamente inertes, no tóxicos y resistentes al calor
  • Bajo coeficiente de fricción 
  • No se deterioran con el tiempo
  • Robustos, pero se doblan incluso a – 270 °C 
  • La resina cumple con la FDA (21 CFR 177.1550); los tubos se fabrican en instalaciones aprobadas por la ISO 9001-2008
  • Esterilizar con autoclave, óxido de etileno o usar calor seco
Specifikationer
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA (alimentos), USP, GMP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 2,4 mm
Material FEP
Diámetro exterior (imperial) 4 mm
Longitud global (métrico) 7,62 m
Grosor (métrico) 0,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones exigentes de laboratorio, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción, excelentes para la transferencia de materiales a temperatura extrema o muy corrosivos, también adecuados para trabajo de gran pureza
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -270 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Presión máxima 353 psi
Max. Operating Temperature (Metric) De – 270C a 205 °C
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.