Learn More
Crisoles translúcidos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Material | Sílice |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 29mm |
| Altura (métrico) | 19mm |
| Product Type | Crisol |