Learn More
Crisoles translúcidos
Código de producto. 12897723
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
29mm
38mm
43mm
57mm
67mm
82mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
12897723 57mm cada uno
12857723 29mm cada uno
12867723 38mm cada uno
12897733 43mm cada uno
12807733 67mm cada uno
12817733 82mm cada uno
6 options
Código de producto. 12897723
Marca: Yorlab 10444/19
Solo quedan null
Especificaciones
Color Translúcido
Material Sílice
Capacidad (métrico) 50 ml
Diámetro exterior (métrico) 57mm
Altura (métrico) 37mm
Product Type Crisol