Learn More
Crisoles translúcidos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Material | Sílice |
| Capacidad (métrico) | 80mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 67mm |
| Altura (métrico) | 45mm |
| Product Type | Crisol |